Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-101059
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6674-22-2
MFCD00006930
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
81184
2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine
C1CCC2=NCCCN2CC1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6674-22-2
MFCD00006930
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
81184
2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine
C1CCC2=NCCCN2CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Colorless to Yellow
Dichte 1.019g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C9H16N2
Brechungsindex 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Merck Index 15, 2996
Molekulargewicht (g/mol) 152.241
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid