Learn More
1,8-Diazafluoren-9-on, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15730909 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15730909 1 g 1 Gramm
15740909 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15730909 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461310010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 54078-29-4 | C11H6N2O | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54078-29-4
Summenformel C11H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
InChI-Schlüssel FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-cyclopenta 1,2-b:4,3-b' dipyridin-9-one, 1,8-diazafluoren-9-one, 1,8-diazafluoran-9-one, 9h-pyrido 3',2':3,4 cyclopenta 1,2-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one, 1.8-diazafluoren-9-one, 9h-1,8-diazafluoren-9-one, fosuvsbkuiwvki-uhfffaoysa, pyridino 2',3'-1,5 cyclopenta 3,4-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one
PubChem CID 725961
SMILES C1=CC2=C(C(=O)C3=C2C=CC=N3)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Diazafluoren-9-one
Schmelzpunkt 229.0°C to 233.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 182.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diazafluoren-9-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Diazafluoren-9-one