Learn More
1,8-Diazido-3,6-dioxaoctan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,8-Diazido-3,5-dioxaoctane |
| CAS | 59559-06-7 |
| Summenformel | C6 H12 N6 O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12N6O2/c7-11-9-2-1-4-13-6-14-5-3-10-12-8/h1-6H2 |
| SMILES | [N-]=[N+]=NCCCOCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-Name | 1-Azido-3-(2-azidoethoxymethoxy)propan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.2 |
| Formelmasse | 200.1022 |