Learn More
1,8-Dibromooctan, 98 %
Beschreibung
1,8-Dibromoctan wird als Additiv bei der Herstellung von Poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl]]:[6,6]-phenylC71-buttersäuremethylester verwendet, das Anwendung bei der Herstellung von organischen Photovoltaikzellen (OPVs) findet. Des Weiteren wird es bei der Herstellung von (1,4-Bis-(8-bromoctyloxy)-benzol) verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
1,8-Dibromoctan wird als Additiv in der Zubereitung Poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophendiyl]]:[6,6]-phenylC71-Buttersäuremethylester verwendet, der bei der Herstellung von organischen Photovoltaiken (OPVs) Anwendung findet. Verwendung auch bei der Herstellung von (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-Benzol.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,8-Dibromooctane |
| Schmelzpunkt | 15°C to 16°C |
| Dichte | 1.468 |
| Siedepunkt | 270°C to 272°C |
| Flammpunkt | >110°C |
| Brechungsindex | 1.4995 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 1698114 |
| Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
| SMILES | BrCCCCCCCCBr |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke