Learn More
1,8-Dibromooctane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,8-Dibromooctane |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2 |
| Formelmasse | 269.9619 |