Learn More
1,8-Dihydroxyanthrachinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494044
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494044 500 g 500 Gramm
11484044 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494044 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12001.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 117-10-2 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-10-2
Summenformel C14H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.214
MDL-Nummer MFCD00001211
InChI-Schlüssel QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
PubChem CID 2950
ChEBI CHEBI:3682
IUPAC-Name 1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Schmelzpunkt 191°C to 193°C (sublimation)
Menge 500 g
Beilstein 2054727
Merck Index 14,2815
Formelmasse 240.21
Reinheit (%) 95%