Learn More
1,8-Diiodctan, 97+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Beschreibung
1,8-Diiodooctane is utilized to improve the power conversion efficiency of polymer solar cells. It is also employed as a processing additive to improve the morphology and the efficiency of bulk heterojunctions solar cells based on the regioregular poly(3-hexylthiophene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,8-Diiodoctan wird verwendet, um den Wirkungsgrad von Polymersolarzellen zu verbessern. Es wird auch als Verarbeitungszusatzstoff eingesetzt, um die Morphologie und Effizienz von Bulk-Heterojunction-Solarzellen auf der Basis von regioregulärem Poly(3-hexylthiophen) zu verbessern.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser und starken Basen.
1,8-Diiodoctan wird verwendet, um den Wirkungsgrad von Polymersolarzellen zu verbessern. Es wird auch als Verarbeitungszusatzstoff eingesetzt, um die Morphologie und Effizienz von Bulk-Heterojunction-Solarzellen auf der Basis von regioregulärem Poly(3-hexylthiophen) zu verbessern.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,8-Diiodooctane |
Namenshinweis | Stabilized with copper |
Dichte | 1.84 |
Siedepunkt | 167°C to 169°C (6 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Brechungsindex | 1.5635 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1735437 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Synonym | octane, 1,8-diiodo, octamethylene diiodide, pubchem3851, octane,1,8-diiodo, acmc-1 cljq, 1,8-bis iodanyl octane, 1,8-diiodooctane, stabilized with copper, stabilizedwithcopperchip, 1,8-diiodooctane, contains copper as stabilizer |