Learn More
1,9-Decadiyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484924
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484924 5 g 5 Gramm
11494924 25 g 25 Gramm
11404934 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484924 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13834.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1720-38-3 | C10H14 | 134.22 g/mol
One-step synthesis of carbametacyclophane 3 from 1,9-decadiyne and diethyl acetylenedicarboxylate is described. The use of 1,9-decadiyne as a nucleophile led only to the monoalkynylation product, a selectivity that would be difficult to achieve with a catalytic in situ metalation process. 1,9-decadiyne reacts with iodobenzene (excess) to afford the bis-Sonogashira coupling product in excellent yield. 1,9-Decadiyne was dihydrated and gave 2,9-decanedione in 92% yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die einstufige Synthese von Carbametacyclophan 3 aus 1,9-decadiyn und Diethyl-Acetylendicarboxylat wird beschrieben. Die Verwendung von 1,9-decadiyn als Nukleophile führte nur zum Monoalkylierungsprodukt, eine Selektivität, die mit einem katalytischen In-situ-Metallierungsprozess nur schwer zu erreichen wäre. 1,9-decadiyn reagiert mit Jodobenzol (Überschuss), sodass das bis-Sonogashira-Kupplungsprodukt bei ausgezeichneter Ausbeute erhalten wird. 1,9-decadiyn wurde dihydriert und ergab 2,9 -decanedion mit einem Ertrag von 92 %.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1720-38-3
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
MDL-Nummer MFCD00014926
InChI-Schlüssel ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 74400
ChEBI CHEBI:37823
IUPAC-Name Deca-1,9-diyn
SMILES C#CCCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,9-Decadiyne
Dichte 0.822
Siedepunkt 80°C to 81°C (10 mmHg)
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.451
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1734594
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,9-Decadiyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,9-Decadiyne