Learn More
1,9-Dideoxyforskolin + 1-Deoxyforskolin (1:1-Verhältnis), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,9-Dideoxyforskolin |
| CAS | 64657-18-7 |
| Summenformel | C22 H34 O5 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (-)-1,9-Dideoxyforskolin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H34O5/c1-8-20(5)12-14(24)16-21(6)11-9-10-19(3,4)17(21)15(25)18(26-13(2)23)22(16,7)27-20/h8,15-18,25H,1,9-12H2,2-7H3/t15-,16+,17-,18-,20-,21+,22-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]2(C)[C@H]3C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C |
| IUPAC-Name | [(3R,4aS,5S,6S,6aS,10aS,10bR)-3-Ethenyl-6-hydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-2,5,6,6a,8,9,10,10b-octahydrobenzo[f]chromen-5-yl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 378.502 |
| Formelmasse | 378.241 |