Learn More
1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol, TRC
Artikelnummer. 30467411
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467411 250 mg 250 Milligramm
30466918 5 mg 5 Milligramm
30465671 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30467411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM254325250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130727-41-2
Summenformel C17 H36 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 336.53
IUPAC-Name 2-[2-[2-(11-sulfanylundecoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H36O4S/c18-10-12-20-14-16-21-15-13-19-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-17-22/h18,22H,1-17H2
Formelmasse 336.2334