Learn More
1,9-Nonanediol 99 %, ACROS Organics™
34.46 € - 97.35 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3937-56-2
Summenformel C9H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.26
MDL-Nummer MFCD00002991
InChI-Schlüssel ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
PubChem CID 19835
IUPAC-Name Nonan-1,9-diol
SMILES C(CCCCO)CCCCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10755401
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
129120250
25g Glasflasche
34.46 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10011420
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
129121000
100g Glasflasche
97.35 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
30-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
3937-56-2
160.26
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
19835
C(CCCCO)CCCCO
C9H20O2
MFCD00002991
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
Nonan-1,9-diol
Spezifikation
1, 9-Nonanediol
162°C
Glasflasche
52.6 mPa.s (50°C)
Weiß
25g
3937-56-2
100.0
C9H20O2
MFCD00002991
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Nonan-1,9-diol
19835
Geschmolzener kristalliner Feststoff
0.9180g/mL
Authentic
0.918
177°C (15.0mmHg)
44°C to 48°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
HO(CH2)9OH
01, 493
Solubility in water: 9g/L (20°C)
C(CCCCO)CCCCO
160.26
160.26
99%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)