Learn More
1-Acetyl-2-piperidinessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Acetyl-2-piperidineacetic Acid |
| CAS | 25393-20-8 |
| Summenformel | C9H15NO3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-7(11)10-5-3-2-4-8(10)6-9(12)13/h8H,2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(=O)N1CCCCC1CC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.22 |
| Formelmasse | 185.1052 |