missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazin 98 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-49348
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
67914-60-7
C12H16N2O2
220.27
MFCD00044905
AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
712441
1-[4-(4-hydroxyphenyl)Piperazin-1-yl]Ethanon
CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
67914-60-7
C12H16N2O2
220.27
MFCD00044905
AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
712441
1-[4-(4-hydroxyphenyl)Piperazin-1-yl]Ethanon
CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 180.0°C to 185.0°C
Farbe beige oder rosa bis weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: 26g/L methanol - 14g/L ethanol, 7g/L 2-propanol - 6g/L chloroform, 6g/L aceton - 140g/L dmf
Transmission 70% min. (400nm, 1cm cell) (10% min. in N, N-dimethylformamide)
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'