missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Acetyl-4-Fluoronaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027934
29.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
316-68-7
C12H9FO
188.201
MFCD00134475
GAMOBQXCYKWQLT-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethanone, 1-acetyl-4-fluoronaphthalene, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethanone, 4-fluoro-1-acetonaphthone, ethanone, 1-4-fluoro-1-naphthalenyl, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethan-1-one, 4'-fluoro-1'-acetonaphthone, 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethan-1-one, 4-fluoroacetonaphthone, 4'-fluoro-1'acetonaphthone
67568
1-(4-fluornaphthalen-1-yl)ethanon
CC(=O)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
316-68-7
C12H9FO
188.201
MFCD00134475
GAMOBQXCYKWQLT-UHFFFAOYSA-N
1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethanone, 1-acetyl-4-fluoronaphthalene, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethanone, 4-fluoro-1-acetonaphthone, ethanone, 1-4-fluoro-1-naphthalenyl, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethan-1-one, 4'-fluoro-1'-acetonaphthone, 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethan-1-one, 4-fluoroacetonaphthone, 4'-fluoro-1'acetonaphthone
67568
1-(4-fluornaphthalen-1-yl)ethanon
CC(=O)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Dichte 1.21
Siedepunkt 164°C to 166°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.608
Menge 1 g
Formelmasse 188.2
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'