Learn More
1-Acetyl-5-(2-aminopropyl)indolin-7-carbonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Acetyl-5-(2-aminopropyl)indoline-7-carbonitrile |
| CAS | 175837-01-1 |
| Summenformel | C14H17N3O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-Acetyl-5-(2-aminopropyl)-2,3-dihydro-1H-Indole-7-carbonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17N3O/c1-9(16)5-11-6-12-3-4-17(10(2)18)14(12)13(7-11)8-15/h6-7,9H,3-5,16H2,1-2H3 |
| SMILES | NC(C)CC1=CC(C#N)=C(N(C(C)=O)CC2)C2=C1 |
| IUPAC-Name | 1-Acetyl-5-(2-aminopropyl)indolin-7-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.31 |
| Formelmasse | 243.14 |