Learn More
1-Acetylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7192712
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13889-98-0
C6H12N2O
128.175
MFCD00058676
PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine
83795
1-piperazin-1-ylethanone
CC(=O)N1CCNCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13889-98-0
C6H12N2O
128.175
MFCD00058676
PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine
83795
1-piperazin-1-ylethanone
CC(=O)N1CCNCC1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Applications
1-Acetylpiperazine may be used in the synthesis of series of 7-alkoxyl substituted indolizinoquinoline-5,12-dione derivatives and 2-substituted-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-amines and 2-substituted-N-benzhydrylpyrimidin-4-amines.
Solubility
Soluble in water 210 g/L (20°C).
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Acetylpiperazine
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Siedepunkt 127°C to 130°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Menge 10 g
Beilstein 112220
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln. 210 g/L (20°C).
Formelmasse 128.18
Reinheit (%) 99%