missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-Acetylpiperazin, 99%

Marke:  Alfa Aesar™ B20200.14

Weitere Details : CAS : 13889-98-0 Netto-Gewicht : 0.02500kg

Menge 25g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11325299

  • 94.13 € / 25 Gramm

Auf Lager, versandfertig: 2

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
1-Acetylpiperazin kann bei der Synthese von 7-alkoxyl-substituierten Indolizinochinolin-5,12-Dion-Derivaten und 2-substituiertes-N-(Naphth-1-ylmethyl)-Pyrimidin-4-Aminen und 2-substituiertes-N-Benzhydrylpyrimidin-4-Amine verwendet werden.

Löslichkeit
Wasserlöslich, 210 g/l bei 20 °C

Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

13889-98-0
128.175
PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
83795
CC(=O)N1CCNCC1
C6H12N2O
MFCD00058676
1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
1-(1-Piperazinyl)ethanon

Spezifikation

1-Acetylpiperazine
Hygroscopic
30°C to 34°C
13889-98-0
MFCD00058676
1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
1-(1-Piperazinyl)ethanon
83795
99%
>110°C (230°F)
127°C to 130°C (8mmHg)
25g
C6H12N2O
112220
Soluble in water 210g/L (20°C).
CC(=O)N1CCNCC1
128.175
128.18
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation