Learn More
1-Acetylpiperidin-4-carbonitril, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Acetylpiperidine-4-carbonitrile |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 152.2 |