Learn More
1-Adamantanessigsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 331560100
Weitere Details : CAS : 4942-47-6 Netto-Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10366651
  • 110.00 € / 10 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
4942-47-6
194.27
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-N
123221
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CC(=O)O
C12H18O2
MFCD00074728
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
2-(1-Adamantyl)essigsäure
Spezifikation
1-Adamantaneacetic acid
Glasflasche
138°C to 140°C
4942-47-6
100.0
C12H18O2
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CC(=O)O
194.27
194.27
98%
Authentic
Weiß
10g
97.5
98%
MFCD00074728
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-N
2-(1-Adamantyl)essigsäure
123221
Kristallines Pulver oder Kristalle
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation