Learn More
1-Adamantanessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756543
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
4942-47-6
C12H17O2
193.27
MFCD00074728
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
123221
2-(adamantan-1-yl)acetate
[O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
4942-47-6
C12H17O2
193.27
MFCD00074728
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
123221
2-(adamantan-1-yl)acetate
[O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Adamantaneacetic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 194.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle