Learn More
1-Adamantancarbonsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10638454 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10638454 5 g Glasflasche 5 Gramm
10726351 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10571771 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10638454
Marke: Thermo Scientific Acros 147880050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 828-51-3 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 828-51-3
Summenformel C11H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.25
MDL-Nummer MFCD00074720
InChI-Schlüssel JIMXXGFJRDUSRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarboxylic acid, 1-carboxyadamantane, adamantanecarboxylic acid, adamantoic acid, 1-adamantoic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1'3,7 decane-1-carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13235
IUPAC-Name Adamantan-1-carbonsäure
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanecarboxylic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Adamantanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.