Learn More
1-Adamantylmethylketoxim, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Adamantyl Methyl Ketoxime |
| CAS | 1707-40-0 |
| Summenformel | C12H19NO |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-, oxime (9CI, ACI), 1-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethanone oxime (ACI), Ketone, 1-adamantyl methyl, oxime (6CI, 7CI, 8CI), 1-Adamantyl methyl ketone oxime, 1-Adamantyl methyl ketoxime |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H19NO/c1-8(13-14)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11,14H,2-7H2,1H3/b13-8+ |
| SMILES | C\C(=N/O)\C12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC-Name | (NE)-N-[1-(1-Adamantyl)ethyliden]Hydroxylamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.29 |
| Formelmasse | 193.1467 |