Learn More
1-Allyl-3-methylimidazoliumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Allyl-3-methylimidazolium bromide |
Farbe | Gelb |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
IUPAC-Name | 1-Methyl-3-Prop-2-Enylimidazol-1-ium;Bromid |
Formelmasse | 203.08 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |