missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecan, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7042909
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
134179-38-7
C8H18N4O3
218.257
MFCD00269874
FPVCVHVTMPCZTH-UHFFFAOYSA-N
1-amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, azido-peg3-amine, 11-azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethanamine, 1-2-2-aminoethoxy ethoxy-2-2-azidoethoxy ethane, 11-azido-3 6 9-trioxaundecan-1-amine, ethanamine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
2735280
2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
C(COCCOCCOCCN=[N+]=[N-])N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
134179-38-7
C8H18N4O3
218.257
MFCD00269874
FPVCVHVTMPCZTH-UHFFFAOYSA-N
1-amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, azido-peg3-amine, 11-azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethanamine, 1-2-2-aminoethoxy ethoxy-2-2-azidoethoxy ethane, 11-azido-3 6 9-trioxaundecan-1-amine, ethanamine, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy, 2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
2735280
2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
C(COCCOCCOCCN=[N+]=[N-])N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Farbe Braun bis gelb
Strukturformel N3CH2CH2(OCH2CH2)3NH2
Menge 25 mg
UN-Nummer UN2735
Formelmasse 218.26
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'