Learn More
(+/-)-1-Amino-2-Propanol, 94 %, Rest 2-Amino-1-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348246
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
2500 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348246 1000 g 1 Kilogramm
11338246 250 g 250 Gramm
11358246 2500 g 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15343.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78-96-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Amino-2-propanol is used to study the effect of temperature and water content on the molecular structure and hydrogen bonding of amino-2-propanol, which has been examined by Fourier transform near-infrared (FT-NIR) spectroscopy. Also used in used in the synthesis of protein kinase CK2 inhibitors used in the treatment of neoplasia and other infective diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch, geschützt vor Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-96-6
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00008139
InChI-Schlüssel HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
PubChem CID 4
ChEBI CHEBI:19030
IUPAC-Name 1-Aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Amino-2-propanol
Dichte 0.959
Siedepunkt 160°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rückstand 2-Amino-1-propanol
Brechungsindex 1.448
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 605275
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 94%