missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7042947
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1013921-36-2
C11H21NO4
231.292
MFCD22380736
QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, amino-peg4-alkyne, propyne-peg4-amine, h2n-peg4-propyne, propyne-peg4-nh2, propargyl-peg4-amine, 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne, hc inverted exclamation markoc-ch2-peg4-nh2, 2-2-2-2-propargyloxy ethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
86580391
2-[2-[2-(2-Prop-2-inoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
C#CCOCCOCCOCCOCCN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1013921-36-2
C11H21NO4
231.292
MFCD22380736
QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, amino-peg4-alkyne, propyne-peg4-amine, h2n-peg4-propyne, propyne-peg4-nh2, propargyl-peg4-amine, 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne, hc inverted exclamation markoc-ch2-peg4-nh2, 2-2-2-2-propargyloxy ethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
86580391
2-[2-[2-(2-Prop-2-inoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
C#CCOCCOCCOCCOCCN

Acetylen enthaltendes Reagenz mit PEG-Spacer und Carboxylreaktivität

1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne is used as a acetylene containing reagent with PEG spacer and carboxyl reactivity. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification of carboxylic acid containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-Amino-3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yne wird als acetylenhaltiges Reagenz mit PEG-Spacer und Carboxylreaktivität verwendet. Der hydrophile PEG-Spacer erhöht die Wasserlöslichkeit dieses Reagenzes und ermöglicht eine einfache Modifikation von Carbonsäure, die Biomoleküle wie Antikörper, Proteine und Peptide mit dem terminalen Alkin enthält. Der PEG-Spacer reduziert außerdem die Aggregation modifizierter Proteine, die in einer Lösung gelagert sind, indem er einen hydrophilen Charakter hinzufügt.

Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF, DCM, THF oder Chloroform.

Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Farbe Gelb
Strukturformel NH2CH2CH2(OCH2CH2)3OCH2C≡CH
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,DMF,DCM,THF,or chloroform.
Formelmasse 231.29
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'