Learn More
1-Amino-4-cyclopentylpiperazin, 97%
Artikelnummer. 15411008
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15411008 250 mg 250 Milligramm
15490998 1 g 1 Gramm
15401008 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54831.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 61379-64-4 | C9H19N3 | 169,272 g/mol
1-Amino-4-cyclopentylpiperazin ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in der Pharmazie, in Agrochemikalien und in Farbstoffen verwendet wird.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
1-Amin-4-cyclopentylpiperazin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61379-64-4
Summenformel C9H19N3
Molekulargewicht (g/mol) 169.272
MDL-Nummer MFCD00190598
InChI-Schlüssel QYHRIASMJNLWHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1512485
IUPAC-Name 4-Cyclopentylpiperazin-1-Amin
SMILES C1CCC(C1)N2CCN(CC2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-cyclopentylpiperazine
Menge 250 mg
Synonym 1-amino-4-cyclopentylpiperazine, 1-amino-4-cyclopentyl piperazine, 4-cyclopentyl-1-piperazinamine, pubchem8581, 4-cyclopentylpiperazinylamine, 1-piperazinamine,4-cyclopentyl, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl, 4-cyclopentyl-piperazin-1-ylamine, 1-n-cyclopentyl piperazine-4-amine, 1-piperazinamine, 4-cyclopentyl-9ci
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 169.27
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke