Learn More
1-Amino-4-methylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047395
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6928-85-4
C5H13N3
115.18
MFCD00006154
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
81349
4-Methylpiperazin-1-amin
CN1CCN(CC1)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6928-85-4
C5H13N3
115.18
MFCD00006154
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
81349
4-Methylpiperazin-1-amin
CN1CCN(CC1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-methylpiperazine
Dichte 0.96
Siedepunkt 172°C to 175°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.484
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 103334
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 98%