Learn More
1-Amino-4-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-56606
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
6928-85-4
C5H13N3
115.18
MFCD00006154
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
81349
4-Methylpiperazin-1-amin
CN1CCN(CC1)N
6928-85-4
C5H13N3
115.18
MFCD00006154
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine
81349
4-Methylpiperazin-1-amin
CN1CCN(CC1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Amino-4-methylpiperazine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 172.0°C to 175.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4835 to 1.4855
Menge 25 g
Beilstein 23, 376
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Lösung
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Amino-4-methylpiperazine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.