Learn More
1-Amino-4-Methylpiperazin, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 251391000
Weitere Details : CAS : 6928-85-4 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
6928-85-4 | |
115.18 | |
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N | |
81349 | |
CN1CCN(CC1)N |
C5H13N3 | |
MFCD00006154 | |
1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine | |
4-Methylpiperazin-1-amin |
Spezifikation
1-Amino-4-methylpiperazine | |
62°C | |
Glasflasche | |
0.95 | |
Nicht ausgewiesen | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00006154 | |
1-amino-4-methylpiperazine, 1-piperazinamine, 4-methyl, 4-methyl-1-piperazinamine, 4-methyl-piperazin-1-ylamine, 1-methyl-4-aminopiperazine, 4-amino-1-methylpiperazine, 4-methylpiperazinylamine, 1-methyl-4-aminopierazine, pubchem8577, n-amino-4-methylpiperazine | |
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methylpiperazin-1-amin | |
81349 | |
Viskose Lösung |
0.9500g/mL | |
Authentic | |
1.4835 to 1.4855 | |
172.0°C to 175.0°C | |
100g | |
6928-85-4 | |
100.0 | |
C5H13N3 | |
23, 376 | |
Solubility in water: miscible | |
CN1CCN(CC1)N | |
115.18 | |
115.18 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Amino-4-methylpiperazine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.