missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-Aminobenzotriazol, 98 %

Suizid-Hemmer von Zytochrom P450 und Chlorperoxidase

Marke:  Alfa Aesar™ J63610.06

Weitere Details : CAS : 1614-12-6 Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15465799

  • 797.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
08-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
1-Aminbenzotriazol wird als Suizid-Hemmer von Cytochrom P450 und Chloroperoxidase, einem Hemmer des oxidativen Arzneimittelmetabolismus in biochemischen Pharmakologie und Toxikologieversuchen, verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform, DMSO, Ethanol oder Wasser

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1614-12-6
134.142
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
1367
C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
C6H6N4
MFCD00132902
1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
Benzotriazol-1-Amin

Spezifikation

1-Aminobenzotriazole
81°C to 85°C
1614-12-6
MFCD00132902
1-aminobenzotriazole, 1h-benzotriazol-1-amine, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-amine, 1-benzotriazolamine, 1-abtz, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-amine, 1h-1,2,3-benzotriazol-1-ylamine, 1,2,3-benzotriazol-1-amine, benzotriazolylamine, 1-benzotriazolylamine
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Benzotriazol-1-Amin
1367
Pulver
Braun bis Weiß
5g
C6H6N4
607843
Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
C1=CC=C2C(=C1)N=NN2N
134.142
134.14
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation