Learn More
1-Aminocyclohexancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468980
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468980 5 g 5 Gramm
11478980 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468980 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11853.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2756-85-6 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2756-85-6
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00001487
InChI-Schlüssel WOXWUZCRWJWTRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, homocycloleucine, 1-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-amino, alpha-aminocyclohexanecarboxylic acid, alpha-aminocyclohexanecarboxylic aicd, unii-1se3hd391h, 1-amino-1-cyclohexane carboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic acid, .alpha.-aminocyclohexanecarboxylic aicd
PubChem CID 1366
ChEBI CHEBI:86534
IUPAC-Name 1-Aminocyclohexan-1-carbonsäure
SMILES NC1(CCCCC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 2355692
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid