missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Aminocyclopentanecarbonsäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026264
18.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
52-52-8
C6H11NO2
129.159
MFCD00001381
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
2901
CHEBI:40547
1-Aminocyclopentan-1-carbonsäure
C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
52-52-8
C6H11NO2
129.159
MFCD00001381
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
2901
CHEBI:40547
1-Aminocyclopentan-1-carbonsäure
C1CCC(C1)(C(=O)O)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼320°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 636626
Merck Index 14,2734
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) ≥97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'