Learn More
1-Aminoindan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-56623
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
34698-41-4
C9H12N
134.20
MFCD00003799
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
123445
2,3-Dihydro-1H-Inden-1-amin
[NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
34698-41-4
C9H12N
134.20
MFCD00003799
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-O
1-aminoindan, 1-aminoindane, 1-indanamine, indan-1-ylamine, indanamin, aminoindan, indanylamine, indan-1-amine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-1-ylamine
123445
2,3-Dihydro-1H-Inden-1-amin
[NH3+][C@H]1CCC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Aminoindan
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 1.5°C
Farbe Farblos bis Grün
Dichte 1.0380g/mL
Siedepunkt 96°C to 97°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5600 to 1.564
Menge 1 g
Beilstein 12, 1191
Relative Dichte 1.038
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminoindan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.