Learn More
1-Aminopiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046363
37.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2213-43-6
C5H12N2
100.165
MFCD00006489
LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
16658
Piperidin-1-amin
C1CCN(CC1)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2213-43-6
C5H12N2
100.165
MFCD00006489
LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
16658
Piperidin-1-amin
C1CCN(CC1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Aminopiperidine
Dichte 0.928
Siedepunkt 145°C to 147°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Brechungsindex 1.475
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 383565
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%