Learn More
1-Aminopyren 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57714
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1606-67-3
C16H11N
217.27
MFCD00004140
YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
15352
pyren-1-amin
NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
1606-67-3
C16H11N
217.27
MFCD00004140
YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
15352
pyren-1-amin
NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Aminopyrene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Gelb nach grün
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 12,1341
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminopyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.