Learn More
1-Benzofuran-5-carbaldehyd, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC07104DE
Weitere Details : CAS : 10035-16-2 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
10035-16-2 | |
146.145 | |
LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N | |
2773875 | |
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O |
C9H6O2 | |
MFCD03411182 | |
benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde | |
1-Benzofuran-5-Carbaldehyd |
Spezifikation
1-Benzofuran-5-carbaldehyde | |
5g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD03411182 | |
LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N | |
1-Benzofuran-5-Carbaldehyd | |
2773875 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
10035-16-2 | |
100.0 | |
C9H6O2 | |
benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde | |
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O | |
146.145 | |
146.14 |