Learn More
1-Benzothiophen-2-ylmethylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10427612
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophen-2-ylmethylamine
CAS 6314-43-8
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H9NS
MDL-Nummer MFCD00965305
Menge 1 g
Synonym benzo b thiophen-2-ylmethanamine, 1-benzothiophen-2-ylmethylamine, benzo b thiophene-2-methanamine, c-benzo b thiophen-2-yl-methylamine, benzo b thiophen-2-ylmethylamine, 2-aminomethyl benzo b thiophene, 1-benzothiophene-2-yl methylamine, 1-1-benzothiophen-2-yl methanamine, benzo b thiophene-2-methylamine
InChI-Schlüssel WKYFWFHTABURGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)CN
IUPAC-Name 1-Benzothiophen-2-ylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 163.238
PubChem CID 237074
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 95%