Learn More
1-Benzothiophen-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10009251
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
5381-25-9
C9H6O2S
178.205
MFCD01846406
DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
601280
1-Benzothiophen-3-Carbonsäure
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
5381-25-9
C9H6O2S
178.205
MFCD01846406
DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
601280
1-Benzothiophen-3-Carbonsäure
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 178.21
Reinheit (%) 97%