missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzothiophen-5-carbonitril, ≥ 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3075276
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2060-63-1
C9H5NS
159.21
MFCD05664404
IPJUOWGTGHKFKN-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-5-carbonitrile, 5-cyanobenzothiophene, pubchem9722, 5-thionaphthenecarbonitrile, benzo thiophene-5-carbonitrile, benzo, a thiophene-5-carbonitrile, benzothiophene-5-carbonitrile, 1-benzo b thiophene-5-carbonitrile
2795452
1-Benzothiophen-5-Carbonitril
N#CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2060-63-1
C9H5NS
159.21
MFCD05664404
IPJUOWGTGHKFKN-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-5-carbonitrile, 5-cyanobenzothiophene, pubchem9722, 5-thionaphthenecarbonitrile, benzo thiophene-5-carbonitrile, benzo, a thiophene-5-carbonitrile, benzothiophene-5-carbonitrile, 1-benzo b thiophene-5-carbonitrile
2795452
1-Benzothiophen-5-Carbonitril
N#CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophene-5-carbonitrile
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 159.21
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'