missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzoylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037220
27.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13754-38-6
C11H14N2O
190.246
MFCD00810192
VUNXBQRNMNVUMV-UHFFFAOYSA-N
1-benzoylpiperazine, n-benzoylpiperazine, phenyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-benzoyl piperazine, 1-benzoyl-piperazine, phenyl piperazin-1-yl methanone, piperazine, 1-benzoyl, phenyl piperazinyl ketone, phenyl piperazin-4-ium-1-yl methanone, 1-phenylcarbonyl piperazine
762654
Phenyl(piperazin-1-yl)methanon
C1CN(CCN1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13754-38-6
C11H14N2O
190.246
MFCD00810192
VUNXBQRNMNVUMV-UHFFFAOYSA-N
1-benzoylpiperazine, n-benzoylpiperazine, phenyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-benzoyl piperazine, 1-benzoyl-piperazine, phenyl piperazin-1-yl methanone, piperazine, 1-benzoyl, phenyl piperazinyl ketone, phenyl piperazin-4-ium-1-yl methanone, 1-phenylcarbonyl piperazine
762654
Phenyl(piperazin-1-yl)methanon
C1CN(CCN1)C(=O)C2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Benzoylpiperazine
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Siedepunkt 145°C (0.05 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'