Learn More
1-Benzyl-2-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485547
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485547 25 g 25 Gramm
11495547 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23538.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
1-Benzyl-2-pyrrolidinone undergoes reduction in THF with lithium N,N-dialkylaminoborohydrides to yield N-benzylpyrrolidine. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Benzyl-2-pyrrolidinon wird mit Lithium-N,N-dialkylaminborhydriden reduziert, um N-Benzylpyrrolidin zu erhalten. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5291-77-0
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.231
MDL-Nummer MFCD00003195
InChI-Schlüssel LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidinone, n-benzyl-2-pyrrolidone, 1-benzyl-2-pyrrolidone, n-benzylpyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, n-benzylpyrrolidone, 1-benzylpyrrolidone, n-benzylpyrrolidinone, acmc-1aste
PubChem CID 79176
IUPAC-Name 1-Benzylpyrrolidin-2-on
SMILES C1CC(=O)N(C1)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Dichte 1.095
Siedepunkt 76°C to 78°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.552
Menge 25 g
Beilstein 132168
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 97%