Learn More
1-Benzyl-3,3-dimethylthioharnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-benzyl-3,3-dimethylthiourea |
| CAS | 2741-14-2 |
| Summenformel | C10H14N2S |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14N2S/c1-12(2)10(13)11-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,11,13) |
| SMILES | CN(C)C(=S)NCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-Name | 3-Benzyl-1,1-Dimethylthioharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.3 |
| Formelmasse | 194.0878 |