missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzyl-3-Methylpiperazin-Hydrochlorid, 98+ %

Catalog Number 15463877
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1217863-48-3
C12H19ClN2
226.748
MFCD09842143
OTGMFHMWEOEDNN-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-3-methylpiperazine hydrochloride
53442931
1-benzyl-3-methylpiperazin;hydrochlorid
CC1CN(CCN1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1217863-48-3
C12H19ClN2
226.748
MFCD09842143
OTGMFHMWEOEDNN-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-3-methylpiperazine hydrochloride
53442931
1-benzyl-3-methylpiperazin;hydrochlorid
CC1CN(CCN1)CC2=CC=CC=C2.Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-methylpiperazine hydrochloride
Menge 1 g
Formelmasse 226.75
Reinheit (%) ≥98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'