Learn More
(1-Benzyl-4-piperidyl)methanol, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Benzyl-4-piperidyl)methanol |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 205.3 |
Reinheit (%) | 97% |