Learn More
1-Benzylindol-3-carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10008249
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
27018-76-4
C16H13NO2
251.28
MFCD00057094
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
33671
1-Benzylindol-3-Carbonsäure
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
27018-76-4
C16H13NO2
251.28
MFCD00057094
LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
33671
1-Benzylindol-3-Carbonsäure
C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 1-Benzylindole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 98%