Learn More
1-Benzylindol-5-carboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzylindole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 63263-88-7 |
| Summenformel | C16 H13 N O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H13NO/c18-12-14-6-7-16-15(10-14)8-9-17(16)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10,12H,11H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-Name | 1-Benzylindol-5-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.28 |
| Formelmasse | 235.0997 |