Learn More
1-[(Benzyloxy)-carbonyl]-2-indolincarbonsäure, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90%+ |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 297.31 |
Reinheit (%) | 90% |