Learn More
1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidin-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10011474
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
10314-98-4
C14H17NO4
263.293
MFCD01568759
URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-N
1-benzyloxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, 1-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-isonipecotic acid, piperidine-1,4-dicarboxylic acid monobenzyl ester
736489
1-Phenylmethoxycarbonylpiperidin-4-Carbonsäure
C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
10314-98-4
C14H17NO4
263.293
MFCD01568759
URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-N
1-benzyloxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, 1-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-isonipecotic acid, piperidine-1,4-dicarboxylic acid monobenzyl ester
736489
1-Phenylmethoxycarbonylpiperidin-4-Carbonsäure
C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Chemischer Name oder Material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 263.29
Reinheit (%) 97%