Learn More
1-(Benzyloxy)propan-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Benzyloxy)propan-2-one |
| CAS | 22539-93-1 |
| Summenformel | C10H12O2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 1-Phenylmethoxypropan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.2 |
| Formelmasse | 164.0837 |